missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Iron(III) Chloride Hexahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 280°C to 285°C |
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Chloride Hexahydrate |
| pH | 1.8 (25°C, 10 g/L in H2O) |
| Kvantitet | 25 kg |
| Molekylformel | FeCl3 · 6H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149712 |
| Synonym | Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride, Ferric chloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.3 |
| Procent renhet | 99.0 to 102.0% FeCl3 basis (iodometric) |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?