Läs mer
Järn(III)kloridhexahydrat, TRC
Produktkod. 30008057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008057 100 g
30006136 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI774945100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-77-1
Molekylformel Cl3 Fe . 6 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 270.3
Synonym Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
IUPAC-namn trikloronjärn; Hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) chloride hexahydrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Formel vikt 268.9049