Läs mer
Iron(Iii) Chloride, Honeywell
Produktkod. 15631510 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
20 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
20kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15631510 5 g 5g
15691500 100 g 100g
15601510 1 kg 1kg
15611510 2.5 kg 2.5kg
15621510 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15631510 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 1577405G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn iron(3+) trichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Chloride
Kvantitet 5 g
Linjär formel FeCl3
UN-nummer 1773
Formel vikt 162.2g/mol
Procent renhet 97%
Kvalitet Reagent
Ångtryck 1mmHg (194°C)
Densitet Vapor Density: 5.61 (vs air)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.