Läs mer
Iron(III) chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32237875
Change view
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. Kvantitet
32237875 25 kg
1 options
Produktkod. 32237875 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8039459025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anhydrous for synthesis
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) chloride
Smältpunkt 306°C (decomposition)
CAS 7705-08-0
Kvantitet 25 kg
Densitet 2.89 g/cm³ at 25°C
Synonym Iron(III) chloride, Ferric chloride, Iron trichloride, Iron(III) chloride
Molekylvikt (g/mol) 162.2
Kvalitet Not Available