Läs mer
Järn(III)klorid, 4,5 % lösning, Chem-Lab
Produktkod. 11917433
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11917433 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11917433 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL07.0901.0100
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt Eur. Ph. 4(2.2.2) standarder. Järn(III)klorid, 4,5 % lösning, Chem-Labär en gul primär lösning med 45 g FeCl3 6H2O ·per 1 L± 1 % HCl. Används för att katalysera reaktion, i kolorimetrisk testning för fenoler och vatten/avloppsvattenrening.
Järn(III)kloridhexahydrat används som ett Lewis syra för att katalysera reaktioner och för kolorimetrisk testning av fenoler och deras derivat. Det används som klarningsmedel vid rening av avloppsvatten och dricksvatten. Andra användningsområden för järn(III)kloridhexahydrat inkluderar kloridhydrometallurgi och för detektering av gamma-hydroxismörsyror och salicylsyror.
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
CAS 10025-77-1
Färg Gult
pH <1
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Molekylformel FeCl3 • 6H2O
MDL-nummer MFCD00149712
Synonym Ferric chloride hexahydrate, Trichloroiron hexahydrate, Iron trichloride
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
Molekylvikt (g/mol) 270.29
Formel vikt 270,30g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4.5%
Odör Luktfritt
Densitet 1.01g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P313-Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iron(III) chloride,hydrochloric acid