Läs mer
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15641120 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15641120 2.5 L 2.5 L
15651120 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15641120 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 123222.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum, 45% FeCl3 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn iron(3+) trichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Chloride Solution
Kvantitet 2.5 L
Linjär formel FeCl3
UN-nummer 2582
Formel vikt 162.2g/mol
Kvalitet purum
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 45% FeCl3 basis
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) chloride solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron trichloride