Läs mer
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15651120 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15651120 4 x 2.5 L Paket med 4
15641120 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15651120 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 123224X2.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum, 45% FeCl3 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0 , 7732-18-5
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride solution
IUPAC-namn iron(3+) trichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) chloride solution
Namnnotering Purum, 45% FeCl3 basis
CAS Min % ≥40.0000%
CAS Max % <60.0000%
Kvantitet 4 x 2.5 L
Anteckningar om analysprocent FeCl3
Linjär formel HOCH2CH2OH
UN-nummer UN2582
Formel vikt 162.2
Procent renhet 45%
Kvalitet purum
Förpackning Glass Bottle
Densitet 1.48 g/cm3