Läs mer
Iron(III) Chloride, Technical, Solution, about 60% (w/v), FeCl3, Fisher Chemical
Produktkod. 10417260 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10417260 2.5 L HDPE plastic bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10417260 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1045/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7705-08-0
Färg Brown
Fysisk form Liquid
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel Cl3Fe
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn iron(3+) trichloride
Molekylvikt (g/mol) 162.20
Förpackning HDPE plastic bottle
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron (III) Chloride Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.