Läs mer
Järn(III)klorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Molekylformel | Cl3 Fe |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | Cl[Fe](Cl)Cl |
| IUPAC-namn | Triklolorjärn |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.204 |
| Formel vikt | 160.8415 |