Läs mer
Järn(III)klorid, TRC
Produktkod. 30405003
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30405003 10 g
1 options
Produktkod. 30405003 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77494010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) Chloride
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3 Fe
Kvantitet 10 g
Synonym Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus
InChI formel InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LEDER Cl[Fe](Cl)Cl
IUPAC-namn Triklolorjärn
Molekylvikt (g/mol) 162.204
Formel vikt 160.8415
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.