Läs mer
Järn(III)citrathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10164740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164740 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Produktkod. 10164740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 211850010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 334024-15-6 | C6H5FeO7 | 244,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) citrate hydrate
Namnnotering 98%
CAS 334024-15-6
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 18 till 22 % (Fe) (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C6H5FeO7
MDL-nummer MFCD00149615
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14, 4021
Synonym ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5 g/L (25 °C). Andra lösligheter: olöslig i etanol, löslig i hno3
InChI-nyckel NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;järn(3+);hydrat
Molekylvikt (g/mol) 244.94
PubChem CID 22178220
Formel vikt 262.96
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.