Läs mer
Järn(III)citrathydrat, Fe(III) 16,5–20 %; Fe(II) max 5%
Produktkod. 11484003
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484003 50 g 50g
11494003 250 g 250g
11474003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10276.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 334024-15-6 | C6H5FeO7 | 244,94 g/mol
Ger en källa till järn som används i cellodlingstillämpningar. Ger järn i en mindre giftig form än fria järnsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tillhandahåller en källa till järn som används i cellodlingstillämpningar. Ger järn i en mindre giftig form än fria järnsalter.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334024-15-6
Molekylformel C6H5FeO7
Molekylvikt (g/mol) 244.94
MDL-nummer MFCD00149615
InChI-nyckel NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
PubChem CID 22178220
IUPAC-namn 2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;järn(3+);hydrat
LEDER [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) citrate hydrate
Kvantitet 50 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 244,94 (Vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Fe(III) 16.5 to 20%; Fe(II) max 5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.