Läs mer
Järn(III) citrat (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30403072
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30403072 5 g
1 options
Produktkod. 30403072 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7751855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) Citrate (Technical Grade)
CAS 3522-50-7
Molekylformel C6H8O7 . (Fe)
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
LEDER [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC-namn 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylat; järn(3+)
Molekylvikt (g/mol) 244.94
Formel vikt 244.9385