Läs mer
Iron(III) ethoxide, 99.6% (metals basis)
Produktkod. 11384837
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
50g
Produktkod. 11384837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041863.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Prekursor för Sol-Gel processer
Prekursor för Sol-Gel processer.Järn(III)etoxid används som en prekursor för oorganisk sammansatt järnoxid. Det används vid framställning av järn-platina nanopartiklar genom pyrolys med platina(II)acetylacetonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5058-42-4
Molekylformel C6H15FeO3
Molekylvikt (g/mol) 191.028
MDL-nummer MFCD00078028
InChI-nyckel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-namn etanolat;järn(3+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) ethoxide
Smältpunkt 120°C
Färg Brun till grå
Kokpunkt 155°C (0.1 mmHg)
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Fe(OCH2CH3)3
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Formel vikt 191.03
Procent renhet 99.6%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.