Läs mer
Järn(III)etoxid, 99,6 % (metallbas)
Produktkod. 11394837
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394837 0.5 g 0.5g
11364837 2 g 2g
11374837 10 g 10g
11384837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11394837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041863.02
 Begränsad artikel
I lager
Förstadier för Sol-Gel-processer | CAS: 5058-42-4 | C6H15FeO3 | 191,028 g/mol
Prekursor för Sol-Gel processer.Järn(III)etoxid används som en prekursor för oorganisk sammansatt järnoxid. Det används vid framställning av järn-platina nanopartiklar genom pyrolys med platina(II)acetylacetonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5058-42-4
Molekylformel C6H15FeO3
Molekylvikt (g/mol) 191.028
MDL-nummer MFCD00078028
InChI-nyckel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-namn etanolat;järn(3+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) ethoxide
Smältpunkt 120 °C
Färg Brun till grå
Kokpunkt 155 °C (0,1 mmHg)
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Fe(OCH2CH3)3
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vattenfri hexan, alkoholer; Blandad med hexan, bensen och etanol.
Formel vikt 191.03
Procent renhet 99.6%
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) ethoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.