Läs mer
Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture, Thermo Scientific™
Produktkod. 15472467
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472467 2 g 2g
15482467 10 g 10g
15492467 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045861.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5058-42-4
Molekylformel C6H15FeO3
Molekylvikt (g/mol) 191.028
MDL-nummer MFCD00078028
InChI-nyckel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-namn ethanolate;iron(3+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) ethoxide
Namnnotering Soluble polymeric mixture
Färg Brown
Kokpunkt (decomposition)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2926
Löslighetsinformation Soluble in hexane and ethanol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..