Läs mer
Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture, Thermo Scientific™
Produktkod. 15492467
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492467 50 g 50g
15472467 2 g 2g
15482467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045861.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5058-42-4
Molekylformel C6H15FeO3
Molekylvikt (g/mol) 191.028
MDL-nummer MFCD00078028
InChI-nyckel JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC-namn ethanolate;iron(3+)
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) ethoxide
Namnnotering Soluble polymeric mixture
Färg Brown
Kokpunkt (decomposition)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2926
Löslighetsinformation Soluble in hexane and ethanol
Fysisk form Solid