Läs mer
Iron(III) Ferrocyanide, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15672320 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672320 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 15672320 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 23412525G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder,≥30.0 % Iron (Fe) by ICP Assay
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Ferrocyanide
CAS 14038-43-8
Färg Blue
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Molekylformel C18Fe7N18
Linjär formel Fe4[Fe(CN)6]3
MDL-nummer MFCD00135663
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym prussian blue, ferric ferrocyanide, iron iii ferrocyanide, iron iii hexacyanoferrate ii, ferric hexacyanoferrate, parisian blue, berlin blue, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau
InChI-nyckel DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
IUPAC-namn iron(2+);iron(3+);octadecacyanide
Molekylvikt (g/mol) 859.239
PubChem CID 2724251
Formel vikt 859.23g/mol
Förpackning Glass bottle