Läs mer
Iron(III) Ferrocyanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Ferrocyanide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/18CN.7Fe/c18*1-2;;;;;;;/q18*-1;3*+2;4*+3 |
| Formel vikt | 859.5999 |