Läs mer
Järn(III)fluorid, vattenfri, 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307157
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307157 10 g 10g
11397147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011487.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-50-8 | F3Fe | 112.84 g/mol
Järn(III)fluroid används vid keramiktillverkning. Det används som en katalysator för vissa korskopplingsreaktioner. Vidare är det involverat i den kemoselektiva tillsatsen av cyanid till aldehyd för att framställa cyanohydriner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-50-8
Molekylformel F3Fe
Molekylvikt (g/mol) 112.84
MDL-nummer MFCD00011012
InChI-nyckel SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
Synonym ferric fluoride, iron iii fluoride, iron fluoride, iron trifluoride, iron fluoride fef3, ferric trifluoride, fef3, hsdb 450, iron iii fluoride, anhydrous, ferric fluoride, anhydrous
PubChem CID 24552
IUPAC-namn trifluorjärn
LEDER F[Fe](F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) fluoride
Smältpunkt >1000° (sublimation)
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97% min. (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrofluroic acid. Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,ether and benzene.
Formel vikt 112.84
Känslighet Hygroscopic
Utseende Pale green powder
Densitet 3.87 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) fluoride, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.