Läs mer
Järn(III)fluoridtrihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302168
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302168 50 g 50g
11312168 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013068.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15469-38-2
Den primära kommersiella användningen av järn(III)fluorid vid tillverkning av keramik. Vissa korskopplingsreaktioner katalyseras av järn(III)fluorid-baserade föreningar. Järn(III)fluorid har också visat sig katalysera kemoselektiv tillsats av cyanid till aldehyder för att ge cyanohydrinerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15469-38-2
MDL-nummer MFCD00149718
Synonym iron 3+ trifluoride trihydrate, acmc-20akpl, ferric iron trihydrate trifluoride, iron 3+ ion trihydrate trifluoride, iron 3+ fluoride-water 1/3/3, fluoride, fluoride, iron salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) fluoride trihydrate
Färg Vitt till brunt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4022
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Sparingly soluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vikt 166.89 (112.84 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) fluoride trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.