Läs mer
Järn(III)hexacyanoferrat(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363658
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363658 100 g 100g
11353658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039259.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Järn(III)hexacyanoferrat(II) används i stor utsträckning som järnoxidfärgämne. Preussisk blått används som färg- och tapettryck, kemiska beläggningar, karbonpapper och inom plastindustrin. som motgift mot förgiftning med radioaktivt cesium eller tallium. Inom metallbearbetning och maskinteknik appliceras preussisk blått tunt som en pasta på metallytor för att bedöma kvaliteten på skrapade ytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14038-43-8
Molekylformel C18Fe7N18
Molekylvikt (g/mol) 859.239
MDL-nummer MFCD00135663
InChI-nyckel DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym prussian blue, ferric ferrocyanide, iron iii ferrocyanide, iron iii hexacyanoferrate ii, ferric hexacyanoferrate, parisian blue, berlin blue, ferrocin, preussischblau, turnbulls blau
PubChem CID 2724251
IUPAC-namn järn(2+);järn(3+);oktadecacyanid
LEDER [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) hexacyanoferrate(II)
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation It is practically insoluble in water.
Formel vikt 859.25
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.