Läs mer
Järn(III)hydroxid, 20 % i H{2}O, nanopartikeldispersion, lågt pH,< 5,0 nm APS Antal viktad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445085
Kvantitet:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
500g
Product Code. 15445085
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 047241.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Järn(III)hydroxid används i kosmetika, tatueringsfärger och vattenbehandling i akvariet. Det används som ett pigment och som ett adsorbent för att avlägsna bly från akvatiska medier. Det fungerar som en katalysator för proteomikforskning. Det är involverat i avlägsnandet av giftigt selenat och selenitjoner från vattensystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20344-49-4
Molekylformel FeHO2
Molekylvikt (g/mol) 88.851
MDL-nummer MFCD00064782
InChI-nyckel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn
LEDER O[Fe]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Iron(III) hydroxide
Namnnotering 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Färg Röd till brun
pH 3.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
Linjär formel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 88.85
Odör Odorless
Densitet 1.20 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.