Läs mer
Iron(III) hydroxide, 99+%
Produktkod. 15463127
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 15463127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16267.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Järn(III)hydroxid, alfa-fas, används som katalysator för proteomikforskning. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Järn(III)hydroxid, alfafas, används som katalysator för proteomikforskning. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20344-49-4
Molekylformel FeHO2
Molekylvikt (g/mol) 88.851
MDL-nummer MFCD00064782
InChI-nyckel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn
LEDER O[Fe]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) hydroxide
Namnnotering alpha-phase
Kvantitet 1000 g
Linjär formel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 88.85
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Densitet 4.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.