Läs mer
Järn(III)hydroxid, 99+%
Produktkod. 15473127
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473127 250 g 250g
15463127 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16267.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.62 SEK
    837.65 SEK / 250g
    Save 150.97 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88,851 g/mol
Järn(III)hydroxid, alfa-fas, används som katalysator för proteomikforskning. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Järn(III)hydroxid, alfafas, används som katalysator för proteomikforskning. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20344-49-4
Molekylformel FeHO2
Molekylvikt (g/mol) 88.851
MDL-nummer MFCD00064782
InChI-nyckel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn
LEDER O[Fe]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) hydroxide
Namnnotering Alfafas
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Densitet 4.1
Linjär formel FeO(OH)
Merck Index 14,4025
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 88.85
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.