Läs mer
Iron(III) hydroxide, alpha-phase
Produktkod. 11363587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363587 5 g 5g
11373587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019496.06
Request Bulk or Custom Format
For Use in Purifying Water, As Absorbent in Chemical Processes, As a Pigment | CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Järn(III)hydroxid används för att rena vatten och som absorbent i kemiska processer. Det används också som pigment och som katalysator. Vidare används det i vissa tatueringsfärger och i akvarievattenbehandling som ett fosfatbindemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20344-49-4
Molekylformel FeHO2
Molekylvikt (g/mol) 88.851
MDL-nummer MFCD00064782
InChI-nyckel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn
LEDER O[Fe]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) hydroxide
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in mineral acids. Insoluble in water and ethanol.
Formel vikt 88.85
Utseende Brown powder
Densitet 3.4 to 3.9 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.