Läs mer
Järn(III)hydroxid, gammafas
Produktkod. 11363367
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363367 10 g 10g
11343367 2 g 2g
11353367 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017531.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88,851 g/mol
Järn(III)hydroxid,γ -fas används för att rena vatten och som absorbent i kemiska processer. Det är involverat i framställningen av nanopartiklar av järnoxid-hydroxider, som används som en mycket bra adsorbent för blyavlägsnande från akvatiska medier. Det används också som pigment, som katalysator och i akvarievattenbehandling som fosfatbindemedel. Vidare används det i färg-lack-lackindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20344-49-4
Molekylformel FeHO2
Molekylvikt (g/mol) 88.851
MDL-nummer MFCD00064782
InChI-nyckel AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC-namn hydroxi(oxo)järn
LEDER O[Fe]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) hydroxide
Smältpunkt 135 °C (dekomposition)
Namnnotering Gamma-fas
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 88.85
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.