Läs mer
Järn(III)isopropoxid, 2,5 % w/v i isopropanol
Produktkod. 11344668
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344668 5 mL 5ml
11354668 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043024.AA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233,109 g/mol
Järn(III)isopropoxid används i nanomaterial& tunna filmer, teknik& miljö, katalys& syntes och energiomvandling& lagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14995-22-3
Molekylformel C9H21FeO3
Molekylvikt (g/mol) 233.109
MDL-nummer MFCD00070436
InChI-nyckel QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC-namn järn(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) isopropoxide
Färg Röd till brun
Densitet 0.79 g/mL
Kokpunkt 82°C
Flampunkt 12°C (54°F)
Odör Alcohol-like
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It hydrolyzes with water.
Formel vikt 233.11
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.5% w/v in isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) isopropoxide, 2.5% w/v in isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol, Iron(III) isopropoxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.