Läs mer
Järn(III)isopropoxid, 98 %
Produktkod. 11396289
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396289 1 g -
11306299 5 g 5g
11316299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044873.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233,109 g/mol
Järn(III)isopropoxid används inom området för nanomaterial och tunna filmer, teknik och miljö. Det används vid katalys och syntes, energiomvandling och lagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14995-22-3
Molekylformel C9H21FeO3
Molekylvikt (g/mol) 233.109
MDL-nummer MFCD00070436
InChI-nyckel QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC-namn järn(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) isopropoxide
Färg Grå
Förpackning Ampull
Linjär formel Fe[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 233.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) isopropoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.