Läs mer
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Produktkod. 11393487
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393487 1 g 1g
11303497 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018829.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16456-81-8 | C44H30Cl3FeN4 | 776.947 g/mol
Järn(III)-meso-tetrafenylporfinklorid används som katalyserande reagens för silyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16456-81-8
Molekylformel C44H30Cl3FeN4
Molekylvikt (g/mol) 776.947
MDL-nummer MFCD00012152
InChI-nyckel QDTNPIPZGCOFPA-UHFFFAOYSA-K
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine iron iii chloride, acmc-20am7m, chloro 5,10,15,20-tetraphenyl porphyrinato iron iii, iron iii meso-tetraphenylporphine chloride
PubChem CID 67043998
IUPAC-namn järn(3+);5,10,15,20-tetrafenyl-21,22-dihydroporfyrin;triklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 704.04
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.