Läs mer
Järn(III) meso-tetrafenylporfin-mu-oxo dimer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15466115
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466115 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15466115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033738.ME
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12582-61-5 | C88H58Fe2N8O | 1355.177 g/mol
Järn(III) meso-tetrafenylporfin-μ -oxodimer använd som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer
CAS 12582-61-5
Molekylformel C88H58Fe2N8O
MDL-nummer MFCD00058898
Kvantitet 500 mg
Synonym iron iii meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer, iron,m-oxobis 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato 2--kn21,kn22,kn23,kn24 di
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel JTFKJCUSDKAMIA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.O.[Fe+2].[Fe+2]
IUPAC-namn järn(2+);5,10,15,20-tetrafenylporfyrin-22,24-diid;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 1355.177
PubChem CID 11981848
Formel vikt 1353.16
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.