Läs mer
Järn(III) nitrathydrat, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Beskrivning
Den används som katalysator för syntes av natriumamid från natrium och ammoniak, och för etsning av silver och silverlegeringar. Järnnitrat används i syntesen av organiskt mallformade järnfosfater och fungerar som en effektiv katalysator vid enaminering av beta-dikarbonylföreningar till beta-enaminoner. Järnnitratimpregnerade leror är användbara som oxidationsmedel. Clayfen, framställt av järnnitrat och montmorillonit, används för oxidation av tioler till disulfid och alkoholer till aldehyder. Järnnitrat är användbart för regio- och stereoselektiv nitrering av olika aromatiska, alifatiska och heteroaromatiska olefiner. Denna reaktion ger nitroolefiner med utmärkt E-selektivitet. Med heteropolysyror av Keggin-typ oxiderar den selektivt olika hydroxigrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 125 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) nitrate hydrate |
| Smältpunkt | 47 °C |
| Färg | Lila |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Surt |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Utseende | Bleklila kristallina aggregat |
| Analysprocentintervall | 99,999 % (metallbas) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iron(III) nitrate hydrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.