Läs mer
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15697860 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15697860 1 kg Poly bottle 1kg
15607870 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15697860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer F30021KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-61-8
Molekylformel FeH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 403.99
MDL-nummer MFCD00149708
InChI-nyckel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Tekniske data
Kokpunkt >100°C
Kemiskt namn eller material Iron(III) nitrate nonahydrate
Smältpunkt 47°C
Färg Brown
pH 1.5 (at 20°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Fe(NO3)3 · 9H2O
UN-nummer UN3260
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn iron(3+) nonahydrate trinitrate
Formel vikt 404g/mol
Procent renhet ≥98%
Odör Weak
Förpackning Poly bottle
Densitet 1.68g/cu.cm at 20°C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.