Läs mer
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kokpunkt | >100°C |
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) nitrate nonahydrate |
| Smältpunkt | 47°C |
| Färg | Brown |
| pH | 1.5 (at 20°C) |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Fe(NO3)3 · 9H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?