Läs mer
Iron(III) nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-101.0%
Produktkod. 11307648
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307648 500 g 500g
11397638 2 kg 2kg
11494990 5 x 2 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033315.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
Den används som katalysator för syntes av natriumamid från natrium och ammoniak, och för etsning av silver och silverlegeringar. Järnnitrat används i syntesen av organiskt mallformade järnfosfater och fungerar som en effektiv katalysator vid enaminering av beta-dikarbonylföreningar till beta-enaminoner. Järnnitratimpregnerade leror är användbara som oxidationsmedel. Clayfen, framställt av järnnitrat och montmorillonit, används för oxidation av tioler till disulfid och alkoholer till aldehyder. Järnnitrat är användbart för regio- och stereoselektiv nitrering av olika aromatiska, alifatiska och heteroaromatiska olefiner. Denna reaktion ger nitroolefiner med utmärkt E-selektivitet. Med heteropolysyror av Keggin-typ oxiderar den selektivt olika hydroxigrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7782-61-8
Molekylformel FeH18N3O18
Molekylvikt (g/mol) 403.99
MDL-nummer MFCD00149708
InChI-nyckel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC-namn järn(3+)-nonahydrattrinitrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 125°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Iron(III) nitrate nonahydrate
Smältpunkt 47°C
Namnnotering For ACS analysis
Färg Lila
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.0 to 101.0%
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol,acetone. Slightly soluble in cold and concentrated HNO3Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vikt 403.99 (241.86 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Acidic
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Pale purple
Densitet 1.684 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.