Läs mer
Järn(III) Nitrat Nonahydrat, Certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Beskrivning
Järn(III) Nitrat Nonahydrat, Certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 47°C |
| Färg | Lila |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| IUPAC-namn | järn(3+);trinitrat;nonahydrat |
| Formel vikt | 404g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Järn (III) nitrat nonahydrat
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.