Läs mer
Järn(III) nitrat nonahydrat, TRC
Produktkod. 30391361
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30391361 10 g
1 options
Produktkod. 30391361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI77521510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Kvantitet 10 g
Molekylformel Fe(NO3)3 . 9H2O
InChI formel InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn järn(3+); trinitrat; Nonahydrat
Molekylvikt (g/mol) 404
Formel vikt 403.9935