Läs mer
Järn(III) nitrat nonahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | Fe(NO3)3 . 9H2O |
| InChI formel | InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;; |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | järn(3+); trinitrat; Nonahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 404 |
| Formel vikt | 403.9935 |