Läs mer
Järn(III)oxalathexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049909
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11307408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031116.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 166897-40-1 | C6H12Fe2O18 | 483.834 g/mol
Järn(III)oxalathexahydrat används som katalysator för reduktiv och oxidativ nedbrytning av iopamidol under UV- och synligt ljusbestrålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 166897-40-1
Molekylformel C6H12Fe2O18
Molekylvikt (g/mol) 483.834
MDL-nummer MFCD00054430
InChI-nyckel FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric oxalate hexahydrate
PubChem CID 131849393
IUPAC-namn iron(3+);oxalate;hexahydrate
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) oxalate hexahydrate
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 483.84 (375.55 Anhydrous)
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) oxalate hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.