Läs mer
Järn(III)oxid, 98 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341769
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341769 1 kg 1kg
11361769 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012375.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1309-37-1 | Molekylformel: Fe2O3 | Molekylvikt: 159,69 g/mol
Det har många användningsområden, främst inom järnindustrin, pigment, som fotokatalysator, medicin och poleringsjuveler.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodijärn
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) Oxide
Smältpunkt 1565 °C
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98%
Densitet 5.24
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, löslig i utspädda syror, sockerlösning och lätt löslig i vinsyre, citronsyra och ättiksyra.
Formel vikt 159.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.