Läs mer
Järn(III)oxid, alfa-fas, nanopulver, 98% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427375
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427375 25 g 25g
15437375 100 g 100g
15447375 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15427375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047044.14
 Begränsad artikel
I lager
Järnoxid används för att polera ädla metaller och diamanter, samt i kosmetika. Syntetiska järnoxidpigment är ett av de mest populära färgpigmenten världen över för färgning av betong. Andra användningsområden inkluderar: beläggning, tryckfärg, färg, även som färgämne för byggmaterial, gummi, papperstillverkning. Vid framställning av ferriter. Används även vid inspelning av band och pyroteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodijärn
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) oxide
Smältpunkt 1565°C
Namnnotering alpha-phase
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4028
Löslighetsinformation It is soluble In Warm Hydrochloric Acid,Slightly Soluble in Sulfuric Acid.
Formel vikt 159.69
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 5.24 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.