Läs mer
Järn(III)oxid, EssentQ, Scharlab
Produktkod. 11374194
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11374194 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11374194 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer HI03410500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
CAS 1309-37-1
Kvantitet 500 g
Molekylformel Fe2O3
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxodijärn
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Kvalitet EssentQ