Läs mer
Iron(Iii) Oxide, Solstice
Produktkod. 15613160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15613160 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15613160 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31005025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder, <5 μm,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Fysisk form Powder
Kvantitet 25 g
Molekylformel Fe2O3
MDL-nummer MFCD00011008
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxodiiron
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Formel vikt 159.69g/mol
Procent renhet ≥99%