Läs mer
Järn(III)oxid, industriell, NanoArc™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482097
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482097 500 g 500g
15462097 25 g 25g
15472097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045007.36
 Begränsad artikel
I lager
Nanoarc Industriell järnoxid är ett allmänt gamma-fasmaterial som är lämpligt för användning i katalytiska tillämpningar såsom ammoniaksyntes och dehydreringsreaktioner. Tillverkad av Growing Nanocrystals.
NanoArc™ magnetisk järnoxid är ett högmagnetiskt material där kristalliterna finns> 98 %γ -fas. Detta material är lämpligt för en mängd olika applikationer som kräver starka magnetiska egenskaper och smala partiklar. Järn(III)oxid fungerar som ett pigment, i färger, beläggningar och färgad betong, som används i termalit. Järnoxid är en billig, ogiftig, miljövänlig katalysator för olika reaktioner såsom oxidation av kolmonoxid, reduktion av kväveoxider och svaveldioxid med CO, fotokatalytisk spjälkning av vatten, Fischer-Tropsch-syntes av kolväten, katalytisk nedbrytning av industriella färgämnen, omvandling av vatten-gas-omvandling av diamonder och andra omvandlingsreaktioner från miljön, skadliga aromatiska föreningar, dehydrering av etylbensen till styren och katalytiska oxidationer av olika organiska föreningar. Det används i magnetiska lagringsenheter och vid tillverkning av järn, stål och legeringar. Den fungerar som en katalysator vid kemisk oxidation av väteperoxid som används för behandling av förorenat vatten med väteperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
S.A. 30-60m 2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodijärn
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) oxide
Smältpunkt 1565 °C
Namnnotering Industriell
Färg Röd till brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i utspädda syror.
Formel vikt 159.69
Odör Luktfritt
Densitet 5.24
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.