Läs mer
Järn(III)oxid, Puratronic™ , 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Järn(III)oxid fungerar som ett pigment i färger, beläggningar och färgad betong, som används i termalit. Järnoxid är en billig, ogiftig, miljövänlig katalysator för olika reaktioner såsom oxidation av kolmonoxid, reduktion av kväveoxider och svaveldioxid med CO, fotokatalytisk spjälkning av vatten, Fischer-Tropsch-syntes av kolväten, katalytisk nedbrytning av industriella färgämnen, vatten-gas-omvandling av diamond-nuclear-reaktioner och andra omvandlingsreaktioner i miljön, skadliga aromatiska föreningar, dehydrering av etylbensen till styren och katalytiska oxidationer av olika organiska föreningar. Det används i magnetiska lagringsenheter och vid tillverkning av järn, stål och legeringar. Den fungerar som en katalysator vid kemisk oxidation av väteperoxid som används för behandling av förorenat vatten med väteperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) oxide |
| Smältpunkt | 1565 °C |
| Färg | Röd till brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 5.24 g/mL |
| Merck Index | 14,4028 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Löslig i utspädda syror. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.