Läs mer
Iron(III) Oxide, Pure, Calcined, Fisher Chemical
Produktkod. 10020190 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020190 1 kg Glass Jar 1kg
1 options
Produktkod. 10020190 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1013/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
1kg, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 1538°C
CAS 1309-37-1
Färg Red
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Molekylformel Fe2O3
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxodiiron
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Formel vikt 159.69g/mol
Förpackning Glass Jar