Läs mer
Järn(III)oxid, renat, ≥95 %, Solstice
Produktkod. 16685733
Change view
10 kg
Produktkod.
16685733 10 kg
1 options
Produktkod. 16685733 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1234210KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) oxide
Smältpunkt 1 565 °C
CAS 1309-37-1
Färg Rött
CAS Max % 1
pH 4 till 8
Kvantitet 10 kg
Molekylformel Fe2O3
Linjär formel Fe2O3
MDL-nummer MFCD00011008
Synonym Ferric oxide
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC-namn trioxodijärn
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Kvalitet Syntes
Densitet 5 g/cm3 (20 °C)