Läs mer
Järn(III) Oxid, renat, Solstice
Produktkod. 15641130
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641130 6 x 250 g Paket med 6
15621130 250 g 250g
15611130 1 kg 1kg
15631130 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15641130 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 123426X250G
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Renad,≥ 95 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodijärn
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Oxide
Kvantitet 6 x 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 159.69
Procent renhet ≥95 %
Kvalitet renat