Läs mer
Järn(Iii)oxid, renad, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7071780 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Paket med 6
Produktkod. 15621130
Brand: Honeywell-Fluka 12342250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Renad,≥ 95 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodijärn
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(Iii) Oxide
Kvantitet 250 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 159.69g/mol
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Renad