Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron(Iii) Oxide |
| CAS | 1309-37-1 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Fe2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00011008 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI-nyckel | JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Fe][Fe](=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | trioxodiiron |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.69 |
| Visa mer |