Läs mer
Järn(III)oxid, TRC
Produktkod. 30406482
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30406482 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30406482 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7752102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron (III) Oxide
CAS 1309-37-1
Kvantitet 2.5 g
Molekylformel Fe2 O3
Synonym Iron Oxide Pigment Red, Iron oxide (Fe2O3), α-Ferric oxide, α-Iron oxide, γ-Ferric oxide, γ-Iron oxide (Fe2O3), γ-MRD, γ-MYD, Iron Oxide Red, Iron Oxide Red 110M, Iron Oxide Red 130A, Iron Oxide Red 130M, Iron Oxide Red N 135, Iron Oxide Red Transparent 288VN, Iron Oxides CI 77491, Iron Red 2597, Iron Red 3602, Iron Red 4597, Iron Red 5597, Iron Red 6597, Iron Red TP 303, Iron minium, Iron oxide, Iron oxide (Fe2O3) nanoparticles, Iron oxide (FeO1.5), Iron red, Iron sesquioxide, Iron sesquioxide (Fe2O3), Iron trioxide, Iron(3+) oxide, Iron(III) oxide, Pigment Red 101
InChI formel InChI=1S/2Fe.3O
LEDER O=[Fe]O[Fe]=O
IUPAC-namn oxo(oxoferriooxy)järn
Molekylvikt (g/mol) 159.69
Formel vikt 159.8546